Merck
GF11434384
アルミナ
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
別名:
AL609301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
sputtering target
メーカー/製品名
Goodfellow 114-343-84
直径
20 mm
20 mm
厚さ
3.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)