安全性情報
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
別名:
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
for more information see:
IRMM359
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IRMM359-3X1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)