由来生物
bovine milk
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6404-VAR:
G6404-100G:
G6404-BULK:
G6404-25G:
G6404-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック