Merck
F7878
Supelco
フォリン酸 カルシウム塩 水和物
analytical standard
別名:
5-HCO-H4PteGlu, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロプテロイル-L-グルタミン酸 カルシウム塩, 5-ホルミル-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸 カルシウム塩, カルシウムホリナート, カルシウムレボホリナート, シトロボラム因子 カルシウム塩, ロイコボリン カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21CaN7O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
511.50 (anhydrous basis)
Beilstein:
5723924
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
yellow to orange
mp
240-250 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI Key
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フォリン酸カルシウム塩水和物は、毒性副作用を抑えることができ、腫瘍組織への薬物蓄積の改善に寄与することから、癌の治療に広く使用されている医薬品です。
アプリケーション
フォリン酸カルシウム塩水和物は、神経炎症に関与するミクログリアに対する作用を酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法を使用して調べる研究において、被験化合物として使用されています。フォリン酸カルシウム塩水和物は、生体サンプル中のメトトレキサートとその代謝産物を乱流クロマトグラフィー/タンデム質量分析を用いて定量する際に、分析試薬として使用できます。
フォリン酸カルシウム塩水和物は、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)技術を使用して、神経炎症に関与するミクログリアへの影響を研究する試験化合物として使用されています。
ホリナ-トカルシウムは、ジヒドロ葉酸還元酵素の結合と、葉酸からテトラヒドロ葉酸への変換を阻害する作用によって、葉酸拮抗薬の効果を相殺します。医療では、メトトレキサ-ト投与後にメトトレキサ-トの毒性を軽減させるためにホリナ-トカルシウムが使用されます。また、がん治療において、5-フルオロウラシルの細胞毒性作用の促進にも使用されます。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F7878-100MG:
F7878-25MG:
F7878-BULK:
F7878-VAR:
F7878-500MG:
2006090:
F7878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The combination of vitamins and omega-3 fatty acids has an enhanced anti-inflammatory effect on microglia
Kurtys E, et al.
Neurochemistry International, 99, 206-214 (2016)
Preparation, characterization and physicochemical properties of DOPE-PEG2000 stabilized oleic acid-soy lecithin liposomes (POLL)
Suk ERV and Misran M
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 513, 267-273 (2017)
Development and validation of a turbulent flow chromatography and tandem mass spectrometry method for the quantitation of methotrexate and its metabolites 7-hydroxy methotrexate and DAMPA in serum
Schofield.CR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 1002, 169-175 (2015)
William Greenhalf et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(1), djt347-djt347 (2013-12-05)
Human equilibrative nucleoside transporter 1 (hENT1) levels in pancreatic adenocarcinoma may predict survival in patients who receive adjuvant gemcitabine after resection. Microarrays from 434 patients randomized to chemotherapy in the ESPAC-3 trial (plus controls from ESPAC-1/3) were stained with the
Le-Chi Ye et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(16), 1931-1938 (2013-04-10)
To assess the effects of cetuximab plus chemotherapy as first-line treatment for unresectable colorectal liver metastases (CLMs). After resection of their primary tumors, patients with KRAS wild-type synchronous nonresectable liver-limited metastases from colorectal cancer were randomly assigned to receive chemotherapy