安全性情報
ERMEF413
Furnace coke (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), C, N, S, Ca, Na, Se, Zn.
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEF413
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMEF413-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)