安全性情報
ERMCZ120
Fine dust (PM10-like) (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCZ120
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCZ120-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jin Kyung Seok et al.
Skin pharmacology and physiology, 31(3), 134-143 (2018-03-23)
Airborne particulate matter with a diameter of < 10 µm (PM10) causes oxidative damage, inflammation, and premature skin aging. In this study, we evaluated whether polyphenolic antioxidants attenuate the inflammatory responses of PM10-exposed keratinocytes. Primary human epidermal keratinocytes were exposed