安全性情報
ERMBF436C
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
別名:
DAS-44406-6 soya seed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF436C
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF436C-1G:
試験成績書(COA)