Merck
BR708132
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
1,2, 5 and 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
PTFE
詳細
coiled, with safety handle
メーカー/製品名
BRAND 708132
包装
1 ea of
L
~800 mm
キャパシティ
1,2, 5 and 10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)