安全性情報
ERMBC516
Apple (dietary fibre)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBC516
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Dietary Fibre: Dietary fibre according to AOAC 1990985.29, Dietary fibre according to AOAC 1992 MES-TRIS 991.43, Dietary fibre according to Englyst (by Colorimetry), Dietary fibre according to Englyst (by GC), Dietary fibre according to Uppsala 994.13
Matrix Group: Fruits and Vegetables
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBC516-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)