安全性情報
BCR653
Wine (EtOH, low level)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
この材料は、欧州委員会指令90/496/ECに従う「ノンアルコール」または「アルコール除去」および「低アルコール」飲料のラベル表示に関係しています。
エタノール0.539 ± 0.007 %エタノールv/v
包装
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR653
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR653-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)