安全性情報
ERMBC381
ライ麦粉
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBC381
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Starch, Total Fat, Kjeldahl nitrogen, Phosphate
Trace Elements: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBC381-37G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)