製品種目
BioChemika
品質
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
組成
genetically modified Bt-176 maize, 0%
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63195-BULK:
63195-2G:
63195-1SET:
63195-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)