安全性情報
ERMBB186
Pig kidney (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the mass fractions of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Zn
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBB186
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Lead (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Calcium (Ca), Chloride, Potassium (K), Magnesium (Mg), Cobalt (Co), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMBB186-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)