アッセイ
≥98%
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
InChI Key
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9257-1G:
D9257-VAR:
D9257-50MG:
D9257-BULK:
D9257-250MG:
D9257-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)