アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to light tan
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI Key
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Tspo(24230)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7282-5MG:4548173194745
D7282-900MG:
D7282-VAR:
D7282-4.9G:
D7282-25MG:4548173194738
D7282-BULK:
D7282-SMPL:
D7282-IP:
D7282-10MG:4548173194721
D7282-4G:
この製品を見ている人はこちらもチェック