Merck
D5130
Sigma-Aldrich
ジチゾン
Practical Grade
別名:
ジフェニルチオカルバゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
CAS番号:
分子量:
256.33
Beilstein:
748838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
powder
mp
168 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChI Key
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジチゾンは以下を目的として使用される場合があります。
  • 灯油中の銅を抽出する抽出剤として。
  • 酸化グラフェンナノシートの吸着能を改善する改変剤として。
  • 鈴木型カップリング反応の触媒として採用されている磁鉄鉱ナノ粒子/二酸化ケイ素-ジチゾン-パラジウム錯体(MNPs/SiO2-DTZ-Pd錯体)の調製。
  • メソ多孔性シリカ膜の表面修飾剤として。
  • 重金属の定量における滴定剤として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5130-BULK:
D5130-25G:
D5130-5G:
D5130-10G:
D5130-VAR:
D5130-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of various solvents on the absorption spectra of dithizone and DFT calculations.
Rauf MA, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 332-337 (2015)
Extraction and Purification of Copper from a Nigerian Chalcopyrite Ore Leach Liquor by Dithizone in Kerosene.
Baba AA, et al.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 22(2), 135-146 (2015)
Dithizone-modified graphene oxide nano-sheet as a sorbent for pre-concentration and determination of cadmium and lead ions in food.
Moghadam Zadeh, HR, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 32(11), 1851-1857 (2015)
Synthesis, characterization, and application of palladium-dithizone immobilized on magnetic nanoparticles as an efficient and recoverable catalyst for Suzuki type coupling reactions.
Ghorbani-Choghamarani A and Rabiei H.
Tetrahedron Letters, 57(1), 159-162 (2016)
G J Lees et al.
Brain research, 799(1), 108-117 (1998-07-17)
The ability of metal chelating agents to affect seizure-induced neuronal death caused by intra-amygdaloid injections of kainic acid was investigated. N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN), diethyldithiocarbamate (DEDTC) and diphenylthiocarbazone (dithizone), administered simultaneously or within 30 min of a kainate injection, all failed to