Merck
D0431000
塩化デカリニウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,1′-デカメチレンビス(4-アミノキナルジニウム)ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H40Cl2N4
CAS番号:
分子量:
527.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dequalinium
メーカー/製品名
EDQM
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dequalinium chloride for performance test EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D0431000-1EA:
D0431000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana I García-Pérez et al.
Leukemia research, 38(7), 795-803 (2014-05-09)
Delocalized lipophilic cation dequalinium (DQA) selectively accumulates in mitochondria and displays anticancer activity in different malignancies. Our previous studies indicate a DQA-induced cytotoxicity in human acute promyelocytic leukemia NB4 cells by early disturbance in mitochondrial function and oxidative stress. This