安全性情報
CRM355
Supelco
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
別名:
Sand matrix CRM, TPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
RTC CRM355-100
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
pH
7.51
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM355-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)