安全性情報
CRM2003
Supelco
Trace Metals - Taiwan Clay 1
pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC CRM2003-050
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
この製品は自然に混入したマトリックスから製造され認証されていましたが、どのような強化や変更も行われていません。認証のための分析データは、USPEA SW846、第3版のMethod 3050(ホットブロック)および3051(マイクロ波)を使用して硝酸抽出により入手しました。分析は、USPEA Method 6010(ICP-ES)、6020(ICP-MS)および7000(AES)に従って行いました。
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
アナライト
詳細
    Arsenic
    Cadmium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Lead
    Manganese
    Mercury
    Nickel
    Zinc
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
CRM2003-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)