安全性情報
CRM013
Supelco
Trace Metals - Paint Chips
certified reference material, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC CRM013-050
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.35
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
アナライト
詳細
    Cadmium
    Chromium
    Lead
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
CRM013-50G:4548173961255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)