品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC CLNSOIL-3-100
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
アプリケーション
この製品は、方式の検証、方式の開発、またはマトリックス回復アプリケーションに使用するのに適したCRMが利用できない場合にクリーンコントロールおよび添加用の塩基として使用することを意図したものです。COAは、関心のあるパラメーターの大部分に対応します。
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLNSOIL3-100G-PW:
CLNSOIL3-100G:
CLNSOIL3-250G:
CLNSOIL3-BULK:
CLNSOIL3-250G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)