おすすめの製品
法規制遵守
FDA
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
9 mo. at 8‑25 °C
特徴
ready-to-use
組成
D(+)-glucose, 2.00 g/L
meat extract, 6.00 g/L
peptone from casein, 10.00 g/L
包装
box of 50 tubes
保管条件
(Tightly closed)
パラメーター
2 mL filling volume
キャパシティ
2 mL
チューブ容量
3 mL
色
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
heterotrophic bacteria
関連するカテゴリー
詳細
Tryptone glucose extract broth is a non-selective medium to detect total heterotrophic microorganisms in water, dairy products, and other liquids. If the membrane filtration method is used, impregnate a sterile pad with the medium and deposit the MF on the pad and incubate. Plates must be protected against dehydration.
アプリケーション
Tryptone glucose extract broth is suitable for the enumeration of total bacteria by membrane filtration methods in water, dairy products, and other liquids.
構成
1 box with 50 tubes manufactured from non- toxic polypropylene.
その他情報
According to internal regulations or methodologies of each laboratory, temperature, and incubation time can vary.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CCW4114-50X2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)