CCW5112
Plate Count Agar
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards and IFU No. 6, suitable for microbiology
別名:
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
認証
IFU 6
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
16 mo. at 8‑25 °C (Expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
組成
agar, 15.0 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
包装
box of 10 bottles
保管条件
(Store dry and tightly closed)
パラメーター
200 mL filling volume
ボトルの容量
250 mL
色
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for
関連するカテゴリー
詳細
The Plate Count Agar formulation is modified to avoid the addition of milk. The new composition allows the growth of most microorganisms without any further additions. The medium′s formulation is equivalent to that described by the ‘Standard Methods for the Examination of Dairy products’, the USP′s ‘Tryptone Glucose Yeast Agar’, the ‘Deutsche Landswirtchaft’ and the APHA, ISO, and AOAC′s Plate Count Agar. This is the medium of choice for the plate count of any type of sample.
アプリケーション
The Plate Count Agar is suitable for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar).
構成
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap + protective outer transparent cap
その他情報
Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CCW5112-10X200ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)