安全性情報
C4898
Supelco
Cottonseed flour
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーマット
neat
詳細
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.
アプリケーション
発酵中の微生物に対してビタミン、ミネラル、タンパク質を徐々に放出する微粉末です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4898-BULK:
C4898-VAR:
C4898-500G:
C4898-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toxicants Occurring Naturally in Foods, 624-624 (1973)
Technological Innovations in Major World Oil Crops, 405-405 (2011)