Merck
C2510000
Codergocrine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ergoloid mesylate salt, Dihydroergotoxin mesylate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
codergocrine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CC(CO)NC(=O)C1CC2C(Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1
InChI
1S/C19H25N3O2.CH4O3S/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;1-5(2,3)4/h3-5,8,11,13,15,17,20,23H,6-7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
ONYMVHQTXOEAOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Codergocrine mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chaoqun Yu et al.
International journal of pharmaceutics, 375(1-2), 16-21 (2009-06-09)
The aim of this investigation was to prepare ergoloid mesylate submicron emulsions (EMSEs) for enhancing nasal absorption of drug and reducing nasal ciliotoxicity. Following intranasal administrations of EMSE and ergoloid mesylate solution (EMS) and intravenous administration of EMS to rats
Drugs to treat Alzheimer's disease.
Journal of psychosocial nursing and mental health services, 47(4), 13-14 (2009-05-15)
E V Iarnykh et al.
Terapevticheskii arkhiv, 72(11), 47-50 (2001-03-29)
To assess a hypotensive effect of redergin (dihydroergotoxin)--agonist of dopaminergic receptors--in monotherapy (4.5-6 mg/day) and in combination with enalapril and amlodipin (10 mg/day). Redergin in monotherapy or combined therapy was given to 106 hypertensive women in pre- or postmenopause and
J Olin et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD000359-CD000359 (2000-05-05)
Currently hydergine is used almost exclusively for treating patients with either dementia, or 'age-related' cognitive symptoms. Since the early eighties there have been over a dozen more clinical trials, yet hydergine's efficacy remains uncertain. Although previous reviews offer generally favorable
[Can a hydergine therapy lead to damage of the coronary vessels?].
Frank Ulrich Müller
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 127(25-26), 1401-1401 (2002-07-24)