Merck
Y0000010
ペルゴリド メシル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8β-[(メチルチオ)メチル]-6-プロピルエルゴリン メタンスルホン酸塩, ペルゴリド メタンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26N2S · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
410.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pergolide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CSC)CN2CCC
InChI
1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
InChI Key
UWCVGPLTGZWHGS-ZORIOUSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pergolide mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura B Ferguson et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 43(6), 1257-1266 (2017-12-19)
Transcriptome-based drug discovery has identified new treatments for some complex diseases, but has not been applied to alcohol use disorder (AUD) or other psychiatric diseases, where there is a critical need for improved pharmacotherapies. High Drinking in the Dark (HDID-1)
Glenn A Jacobson et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 94, 54-57 (2014-02-20)
Pergolide, an ergot-derived dopamine D2 receptor agonist, is used extensively as an orally administered treatment for pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) in horses. One of the barriers associated with pergolide determinations in plasma for pharmacokinetic applications has been the technically