Merck
42532
Supelco
ペリレン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
ジベンゾ[de,kl]アントラセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
1911335
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
276-279 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42532-50MG:
42532-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)