Merck
335355
Sigma-Aldrich
コロネン
purified by sublimation, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H12
CAS番号:
分子量:
300.35
Beilstein:
658468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
精製方法
sublimation
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
InChI Key
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
n-チャネルの有機半導体です。
MBE法による超伝導薄膜の合成に用います。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
335355-25MG:
335355-BULK:
335355-100MG:
335355-VAR:
335355-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jpn J. App. Phys., Part I, 34, 3837-3845 (1995)
A self-assembled M8L6 cubic cage that selectively encapsulates large aromatic guests.
Wenjing Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(15), 3479-3483 (2011-03-12)
Leo Gross et al.
Science (New York, N.Y.), 337(6100), 1326-1329 (2012-09-18)
We show that the different bond orders of individual carbon-carbon bonds in polycyclic aromatic hydrocarbons and fullerenes can be distinguished by noncontact atomic force microscopy (AFM) with a carbon monoxide (CO)-functionalized tip. We found two different contrast mechanisms, which were
Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17869-17872 (2012-10-16)
Here we report hexathienocoronenes (HTCs), fully thiophene-annelated coronenes in which six double bonds in the periphery are thieno-fused. The derivatives tetrasubstituted with hexyl and dodecyl chains show a phase formation that strongly depends on the chain length. HTCs are remarkably
A versatile Fréchet-dendron compound unifies host-guest and templated heterogeneous self-assembly.
Kathrin Gruber et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(19), 2195-2198 (2011-04-07)