Merck
BP787
コレカルシフェロール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
colecalciferol
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
white
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Colecalciferol is a fat soluble vitamin, which participates in the calcium and phosphate metabolism. It is sourced either through the diet or by exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.
アプリケーション
Colecalciferol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Alendronic Acid and Colecalciferol Tablets
  • Colecalciferol Injection
  • Paediatric Vitamins A, C and D Oral Drops
  • Colecalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Chewable Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Chewable Tablets
  • Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
    包装
    Unit quantity: 500 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 2
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP787:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)