About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27N · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
473.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alverine
フォーム
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HNF4A(3172) , HTR1A(3350)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
以下の薬理活性研究に用いられます。
- Saccharomyces cerevisiaeおよびCandida albicansに対するフルコナゾールとの相乗作用
- 過敏性腸症候群に関連する腹痛におけるシメチコンとの併用の効能
- エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖に変化させる薬剤に用いる栄養感受性スクリーニング
- シグナル伝達ネットワークの視点からの薬物効果
- プロテアソームインヒビターMG132の増幅された細胞毒性作用
- 相動性平滑筋への作用機構
Alverine citrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Alverine Capsules
Also used in monographs such as:
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)