Merck
BP618
コール酸
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン酸, コラン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O5
CAS番号:
分子量:
408.57
Beilstein:
2822009
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cholic acid
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
200-201 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cholic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
膜タンパク質の抽出に用いられる非変性イオン溶剤。
生物化学的/生理学的作用
胆汁酸
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
BP618:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)