APIファミリー
clobetasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
WGK
WGK 3
Jan Code
BP482:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)