Merck
BP471
ラニチジン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22N4O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
350.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ranitidine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI Key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ranitidine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ranitidine Oral Solution
  • Ranitidine Injection
  • Ranitidine Tablets
  • Ranitidine Effervescent Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    H2ヒスタミンレセプタ-のアンタゴニストであり、抗潰瘍薬です。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP471:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)