Merck
1598700
USP
ラニチジン S-オキシド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-{2-{{{5-[(ジメチルアミノ)メチル]フラン-2-イル}メチル}スルフィニル}エチル}-N'-メチル-2-ニトロエテン-1,1-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22N4O4S
CAS番号:
分子量:
330.40
Beilstein:
8395257
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ranitidine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
InChI Key
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ranitidine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ranitidine in Sodium Chloride Injection
  • Ranitidine Injection
  • Ranitidine Oral Solution
  • Ranitidine Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)