安全性情報
BP035
1-Phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO · HCl
CAS番号:
分子量:
239.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
procyclidine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14;/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2;1H
InChI Key
AACQWMDCFMYTSE-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
アプリケーション
1-Phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP035:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)