Merck
A75684
Sigma-Aldrich
6-アミノ-3-ピコリン
99%
別名:
2-アミノ-5-ピコリン, 2-アミノ-5-メチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
107050
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A75684-10G:
A75684-VAR:
A75684-50G:
A75684-BULK:
A75684-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tatiana Borodina et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 70(9), 1164-1173 (2018-06-30)
Anxiolytic drug zolpidem was incorporated into the microcontainers based on mesoporous calcium carbonate particles modified by diethylaminoethyl-dextran/hyaluronic acid shell. The release of zolpidem in saline solution and in polymer film modelling nasal mucosa was investigated. The anxiolytic effect of zolpidem
Hanna Rostkowska et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(37), 6932-6941 (2017-08-30)
The UV-induced thione → thiol phototautomeric reaction has been studied for monomeric 3-thio-1,2,4-triazole (3-ST) isolated in low-temperature Ar and n-H
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with