Merck
BP016
アミトリプチリン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N · HCl
CAS番号:
分子量:
313.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amitriptyline
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amitriptyline hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amitriptyline Oral Solution
  • Amitriptyline Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-、セロトニントランスポ-タ-を、それぞれKi= 100nM, 14.7nMで阻害するインヒビタ-です。 in vitro でα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-、ムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
    三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-およびセロトニントランスポ-タ-の阻害剤です。in vitroでα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-およびムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
    包装
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP016:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)