安全性情報
BCR644
Artificial foodstuff (Fructose, Sucrose, Lactose and Starch/glucose)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
solid
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR644
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Carbohydrates: Fructose, Lactose, Starch/glucose, Sucrose
Matrix Group: Processed Food
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR644-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1