Merck
BCR339
6H-ベンゾ[cd]ピレン-6-オン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H10O
CAS番号:
分子量:
254.28
Beilstein:
2052940
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
InChI Key
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR339
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR339-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)