Merck
261424
Sigma-Aldrich
シクロペンタ[d,e,f]フェナントレン
97%
別名:
4,5-メチレンフェナントレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10
CAS番号:
分子量:
190.24
Beilstein:
2043908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
353 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES記法
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
InChI Key
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シクロペンタ[d,e,f]フェナントレン(4,5-メチレンフェナントレン)は、スチレンおよびさまざまな1,2-フラジェリンのジエンのホモポリマーおよびブロックコポリマーの合成において、指標として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
261424-BULK:
261424-5G:
261424-500MG:
261424-1G:
261424-VAR:
261424-50G:
261424-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
261424-250MG
261424-500MG4061833063514