安全性情報
BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
別名:
Zirconium tin alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
disc (small, 0.9 g)
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR275
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR275-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)