安全性情報
BCR115
Animal feed (OCP′s)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR115
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Matrix Group: Animal Feed
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
BCR115-30G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)