Merck
B1256
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールグリーン ナトリウム塩
≥98% purity, crystalline
別名:
3′,3″,5′,5″-テトラブロモ-m-クレゾールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13Br4NaO5S
CAS番号:
分子量:
720.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ブロモクレゾールグリーン ナトリウム塩, crystalline
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
フォーム
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
mp
230 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bromocresol Green sodium salt has been used as a pH indicator for glutamate decarboxylase activity assay in Listeria monocytogenes strains.
生物化学的/生理学的作用
Bromocresol Green is mainly used for measuring serum albumin. In presence of acidic conditions, bromocresol green interacts with albumin, thereby resulting in an increase in absorbance at 630nm. The change in absorbance is linked with the concentration of albumin. Bromocresol Green is also a pH indicator, changing from yellow (pH 4.0) to blue color (5.4).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1256-25G:
B1256-5G:
B1256-10G:
B1256-BULK:
B1256-VAR:
B1256-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Screening of glutamate decarboxylase activity and bile salt resistance of human asymptomatic carriage, clinical, food, and environmental isolates of Listeria monocytogenes.
International Journal of Food Microbiology, 93, 87-99 (2004)
Remington: The Science and Practice of Pharmacy (2006)
Homocysteine as a predictive biomarker in early diagnosis of renal failure susceptibility and prognostic diagnosis for end stages renal disease.
Amin HK, et al.
Renal Failure, 38, 1267-1275 (2016)