由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤5.0% Loss on drying
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
適合性
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9056-10G:
A9056-BULK:
A9056-100G:
A9056-50G:
A9056-VAR:
A9056-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック