Merck
A8097
Sigma-Aldrich
アクリジンオレンジ 塩酸塩 溶液
>95.0% purity (HPLC), solution
別名:
3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
301.81
Beilstein:
3575587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アクリジンオレンジ 塩酸塩 溶液, 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solution
濃度
10 mg/mL in H2O
テクニック
microbe id | staining: suitable
orange to red
εmax
47-54 at 486-492 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H
InChI Key
VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アクリジンオレンジ塩酸塩溶液は自己貧食細胞死の研究に用いられています。また、染色体の染色にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
アクリジンオレンジは異染性染料であり、DNA、RNA および酸グリコサミノグリカンを染色することができます。低濃度で DNA に挿入され、また RNA を沈殿させます。しかし高濃度では、DNA および RNA いずれも変性させ、沈殿させます。アクリジンオレンジはまた自食作用の解析に用いられます。アクリジンオレンジは pH 依存的に酸性の細胞小器官に侵入します。中性の pH では、アクリジンオレンジは緑色の蛍光を発し、酸性条件下では、酸性の細胞小器官に蓄積し明るい赤色の蛍光を発します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A8097-VAR:
A8097-10ML:
A8097-BULK:
A8097-10ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paulina Arévalo-Jaramillo et al.
Environmental science and pollution research international, 26(24), 24911-24921 (2019-06-28)
Toxicity refers to the potential of a substance such as a pesticide to cause damage to the structure or functions of an exposed organism. Pesticides can lead to harmful biological effects in exposed animals and their offspring over the medium
Gamze Guney Eskiler et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 33(8), e22338-e22338 (2019-04-14)
The aim of this study was to investigate the combined effects of usnic acid (UA) and Tamoxifen (Tam) or Enzalutamide (Enz) on hormone receptor-positive breast and prostate cancer (BC and PC), respectively. The antiproliferative and apoptotic effects of Tam or
Nikolay A Pyataev et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-28)
This study looked into the synthesis and study of Dextrane Sulfate-Doxorubicin Nanoparticles (DS-Dox NP) that are sensitive to amylase and show anticoagulant properties. The particles were obtained by the method of solvent replacement. They had a size of 305 ±
Dung Thuy Nguyen Pham et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 50(3), 791-805 (2019-06-30)
Biofilm formation is one of the resistance mechanisms of Pseudomonas aeruginosa against antimicrobial compounds. Biofilm formation also characterizes for the infection and pathogenesis of P. aeruginosa, along with production of various virulence factors. With recent development of nanotechnology, the present
Murugesan Sathiya Deepika et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109716-109716 (2019-07-28)
Improved therapeutic effects can be achieved by the delivery of combination of drugs through multifunctional cell targeted nanocarrier systems. The present investigation reports the preparation of Poly (D,L-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanospheres loaded with the novel combination such as Rutin (R)