Merck
A7847
Sigma-Aldrich
アクリジンオレンジ10-ノニルブロミド
≥90% purity (HPLC), powder or solid
別名:
10-ノニルアクリジンオレンジブロミド, 3,6-ビス(ジメチルアミノ)-10-ノニルアクリジニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H38BrN3
CAS番号:
分子量:
472.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アクリジンオレンジ10-ノニルブロミド,
アッセイ
≥90% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or solid
orange to red
mp
≥250 °C (lit.)
溶解性
ethanol, DMSO: soluble
&ε; (減衰係数)
76-88 at 491-497 nm in methanol
蛍光検出
λex 515-523  nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DRBHTUDHPPBMCD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生細胞のミトコンドリアプローブとして有用な異染性色素です。この色素は、フローサイトメトリーによるミトコンドリア分析、多剤耐性の特性評価、ラット胸腺細胞アポトーシス時のミトコンドリア量変化量測定に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7847-100MG-PW:
A7847-BULK:
A7847-VAR:
A7847-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sonia Alcalá et al.
Nature communications, 11(1), 2682-2682 (2020-05-31)
Pancreatic cancer stem cells (PaCSCs) drive pancreatic cancer tumorigenesis, chemoresistance and metastasis. While eliminating this subpopulation of cells would theoretically result in tumor eradication, PaCSCs are extremely plastic and can successfully adapt to targeted therapies. In this study, we demonstrate