由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
33.0-37.4 protein basis (biuret)
フォーム
solution
精製方法
heat shock fractionation
含みます
sodium azide as preservative
含まれません
stabilizer
由来
USA origin
濃度
33.0-37.4 mg/mL Biuret
35% in saline
テクニック
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A7534PROC:
A7534-BULK:
A7534-50ML-PW:
A7534-VAR:
A7534-50ML:
A7534-PH:
A7534-1L:
A7534-10ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)