Merck
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-アミノペンチル)ビオチンアミド トリフルオロアセタート塩
≥98% (TLC), solid
別名:
ビオチン-カダベリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29F3N4O4S
分子量:
442.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
分子量
442.5
white to off-white
溶解性
DMSO or DMF: soluble
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI Key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
アプリケーション
ビオチン化試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5348-25MG-PW:
A5348-VAR:
A5348-25MG:
A5348-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)