由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% (biuret)
形状
solution
品質
high avidity, contains azide and caprylate
精製方法
heat shock fractionation
含みます
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
由来
USA origin
濃度
28-32% (biuret)
30% in saline
テクニック
blocking: suitable
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A3174-1L-PW:
A3174-10ML:
A3174PROC:
A3174-VAR:
A3174-PH:
A3174-250ML:
A3174-1L:
A3174-10ML-PW:
A3174-50ML:
A3174-250ML-PW:
A3174-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)