Merck
A0300000
(−)-エピネフリン (+)-重酒石酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-酒石酸水素L-エピネフリン, L-3,4-ジヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール D-水素 重酒石酸塩, L-アドレナリン (+)-重酒石酸塩, L-アドレナリン D-酒石酸水素塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
333.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
adrenaline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI Key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Adrenaline tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アドレナリンレセプターアゴニストです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
A0300000:
A0300000-100MG:
A0300000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Pu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 493(3), 1273-1279 (2017-10-03)
Psychological stress has recently been described as a risk factor in the development of pancreatic cancer. Here, we reported that increased neurotransmitter adrenaline was associated with the poor survival in pancreatic cancer patients. Moreover, in the cell model study, we
Routine determination of plasma catecholamines using reversed-phase, ion-pair high-performance liquid chromatography with electrochemical detection.
DaviesL C and Molyneux G S.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 231(1), 41-51 (1982)
Sanatan Mishra et al.
Life sciences, 218, 96-111 (2018-12-24)
Our earlier studies revealed the cardio-protective effects of oleic acid, a monounsaturated fatty acid, against adrenaline induced myocardial injury. Moreover, it has been found to possess antioxidant properties. Thus, in the present study we have investigated the protective role of
Fumiko Yamaki et al.
European journal of pharmacology, 877, 173079-173079 (2020-04-05)
Certain catecholamine metabolites exert significant pharmacological effects. Herein, we evaluated the pharmacological activities of catecholamine metabolites in the rat thoracic aorta, prostate, and spleen to determine whether these metabolites affect the contractile functions of smooth muscle tissue via direct action
Silja Meier et al.
European journal of pharmacology, 812, 174-183 (2017-07-13)
We have previously shown that the natriuretic peptide receptor B (NPR-B) agonist C-type natriuretic peptide (CNP) enhances cyclic adenosine 3´,5´-monophosphate (cAMP)-mediated signaling in failing hearts, through cyclic guanosine 3´,5´-monophosphate (cGMP)-mediated phosphodiesterase (PDE) 3 inhibition. As several signaling pathways are importantly